Documenti fondamentali
5.89590
Sigma-Aldrich
Esano
95%, anhydrous
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Esano, 95%, anhydrous
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C