58346-M
Tetracycline, Hydrochloride
CAS 64-17-5 is a broad-based antibiotic agent that blocks protein synthesis by inhibiting binding of aminoacyl tRNA to the A-site of ribosomes. Induces cold shock-response and enhances P450 expression in bacteria.
Sinonimo/i:
Tetracycline, Hydrochloride
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Concentrazione
≥900 μg/mg
Colore
yellow
Solubilità
water: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25-26,30-32H,7,23H2,1-3H3;1H/b20-14-;/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
DYQBMRZOOXYHIM-NCKOGSTASA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
binding of aminoacyl tRNA to the A-site of ribosomes
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lech, K. and Brent, R. 1995. In Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1 (Ausubel, F.M., et al. eds.) John Wiley & Sons, New York Unit 1.4.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, p. 1.6, A.6.
Chopra, I. and Howe, T.G.B. 1978. Microbiol. Rev. 42, 707.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2