569393
Stauprimide
A cell-permeable ESCs (Embryonic Stem Cells) EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition) inducer that is reported to prime/sensitize human and murine ESC cultures for much more enhanced/efficient differentiation into progenitor cells of multiple lineages.
Sinonimo/i:
Stauprimide, ESC EMT Inducer, Spd
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]21c3c4[n](c7c(c4c8c(c3c9c2cccc9)[c]([nH][c]8=O)=O)cccc7)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)N(C)C(=O)c6ccccc6)OC)C
InChI
1S/C35H28N4O5/c1-35-31(43-3)23(37(2)34(42)18-11-5-4-6-12-18)17-24(44-35)38-21-15-9-7-13-19(21)25-27-28(33(41)36-32(27)40)26-20-14-8-10-16-22(20)39(35)30(26)29(25)38/h4-16,23-24,31H,17H2,1-3H3,(H,36,40,41)/t23-,24-,31-,35+/m1/s1
MQCCJEYZKWZQHU-MPRCCEKMSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3