568500
SQ 22536
Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor.
Sinonimo/i:
SQ 22536, 9-(Tetrahydro-2ʹ-furyl)adenine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)C1OCCC1
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
adenylate cyclase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tamaoki, J., et al. 1993. Prostaglandins45, 363.
Fabbri, E., et al. 1991. J. Enzyme Inhib.5, 87.
Goldsmith, B.A. and Abrams, T.W. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 9021.
WGK 3