567750
Splitomicin
A cell-permeable lactone derived from β-naphthol that acts as a selective inhibitor of NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein (IC₅₀ = 60 µM).
Sinonimo/i:
Splitomicin, 1,2-Dihydro-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1c2c(c3c(cc2)cccc3)CCC1=O
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3