Documenti fondamentali
567707
Sigma-Aldrich
Sphingomyelinase, Staphylococcus aureus
Sinonimo/i:
Sphingomyelinase, Staphylococcus aureus
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Staphylococcus aureus
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥100 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native sphingomyelinase from Staphylococcus species. May be applied exogenously to initiate the sphingomyelin signaling pathway. Has very little activity on phosphatidylcholine.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of trinitrophenylaminolauryl (TNPAL)-sphingomyelin per min at 37°C, pH 7.4.
Stato fisico
In 250 mM phosphate buffer, 50% glycerol, pH 7.5.
Ricostituzione
Following initial use, aliquot and refrigerate (4°C).
Altre note
Galve-Roperh, I., et al. 1997. Brain Res. Mol. Brain Res.52, 90.
Jarvis, W.D., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 73.
Mathias, S., et al. 1993. Science259, 519.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2