565758
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized solid, β-secretase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic, FS-1, H-RE(EDANS)EVNLDAEFK(DABCYL)R-OH, Memapsin 2 Substrate I, Fluorogenic
About This Item
Prodotti consigliati
product name
β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic, A highly sensitive fluorescence resonance energy transfer (FRET) peptide substrate, based on the EVNLDAEF sequence derived from the β-secretase site of the Swedish mutation of Amyloid Precursor Protein (APP).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex ~350 nm
λem ~490 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
β-secretase substrate
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1