559300
Safingol
A cell-permeable and reversible lyso-sphingolipid protein kinase C (PKC) inhibitor that competitively interacts at the regulatory phorbol binding domain of PKC.
Sinonimo/i:
Safingol, L- threo-Dihydrosphingosine
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3
OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Enzymatic activity and 3H-phorbol dibutyrate binding of purified rat brain PKC
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sachs, C.W., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26639.
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87,1394.
WGK 3