553008
Raf1 Kinase Inhibitor I
The Raf1 Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 220904-83-6, controls the biological activity of Raf1 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Raf1 Kinase Inhibitor I, 5-Iodo-3-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methylene]-2-indolinone, GW 5074
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
9 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark orange
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CRAFI kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
From Catalog:
Desc. Field- added "Predicted broad spectrum antitumor agents."
WGK 3