551826
QUIN 2, Tetrapotassium Salt
Binding of Ca2+ leads to a major shift in UV absorption spectrum and a twenty-fold enhancement in fluorescence quantum yield.
Sinonimo/i:
QUIN 2, Tetrapotassium Salt, 2-{[2- bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8- bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K, 2-{[2-bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 10 mg/mL
Fluorescenza
λex 332 nm (high)
λex 354 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 510 nm (low)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].[K+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cc(cc1)C)OCc2nc3c(cc(cc3N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])OC)cc2
InChI
1S/C26H27N3O10.4K/c1-15-3-6-19(28(10-22(30)31)11-23(32)33)21(7-15)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;;;/q;4*+1/p-4
XAGUNWDMROKIFJ-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Calcium Probes
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Vijayaraghavan, S. and Hoskins, D. 1989. Cell Calcium10, 241.
Arslan, P., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 2719.
Bryant, D.T. 1985. Biochem. J.226, 613.
Grynkiewicz, G., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3440.
Ashley R.H., et al. 1984. Biochem. J.219, 149.
Tsien, R.Y., et al. 1982. J. Cell Biol.94, 325.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
WGK 3