551590
Quercetagetin
A cell-permeable flavanol compound that acts a potent, ATP-competitive, and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 340 nM).
Sinonimo/i:
Quercetagetin, 3,3ʹ,4ʹ,5,6,7-Hexahydroxyflavone
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow to yellow-green
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PIM1 kinase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3