540216
PTP Inhibitor XVIII
The PTP Inhibitor XVIII, also referenced under CAS 1229246-07-4, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PTP Inhibitor XVIII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-( E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-(E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3