539053-5T
Miscela di proteine marker a peso molecolare noto, HPLC
Sinonimo/i:
Marker proteici, Standard di peso molecolare
About This Item
Codice UNSPSC:
41105337
NACRES:
NC.01
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Contiene cinque proteine ad alto grado di purezza, aventi peso molecolare nell′intervallo tra 12,4 kDa e 290 kDa. Formulato in modo che, approssimativamente, ciascuna proteina dia picchi della stessa intensità se fatte correre su una colonna TSK-Gel G300SW* dopo ricostituzione con tampone di eluizione e monitorate a 280 nm.
Ogni provetta contiene materiale sufficiente per circa 5–10 test. In ogni provetta ci sono 200 µg di ciascuna proteina; moltiplicato per 5 proteine si ottengono in totale 1.000 µg di proteine per provetta. Ogni provetta contiene inoltre ~5 mg di saccarosio, che funge da carrier
*Toyosoda Industry Co., Ltd.
Ogni provetta contiene materiale sufficiente per circa 5–10 test. In ogni provetta ci sono 200 µg di ciascuna proteina; moltiplicato per 5 proteine si ottengono in totale 1.000 µg di proteine per provetta. Ogni provetta contiene inoltre ~5 mg di saccarosio, che funge da carrier
*Toyosoda Industry Co., Ltd.
Nota: 5t = 5 test
Attenzione
Tossicità: Manipolazione standard (A)
Ricostituzione
Ricostituire con 100 µL di tampone di fosfato di sodio 100 mM, a pH 7,0, contenente NaCl 200 mM. Se il contenuto viene ricostituito con un tampone di minor forza ionica (ovvero <0,1 M NaCl), il citocromo c potrebbe interagire in modo aspecifico con la colonna di gel di silice e migrare in maniera non corretta. Caricare 20 µL della soluzione ottenuta su una colonna analitica, come la colonna TSK-Gel G3000SW (0,75 x 60 cm).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1