5.38099
GS-493
Sinonimo/i:
GS-493, 4-((2 Z)-2-(1,3- bis(4-Nitrophenyl)-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-yliden)hydrazino)benzenesulfonic acid, ( Z)-4-(2-(1,3- bis(4-Nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazol-4(5H)-ylidene)hydrazinyl)benzenesulfonic acid, SHP2 Inhibitor VII
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
SHP2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3