5.38096
GluN2B NMDA Receptor Antagonist, 93-31
Sinonimo/i:
GluN2B NMDA Receptor Antagonist, 93-31, (S)-N-(4-(3-(butyl(3,4-dichlorophenethyl)amino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)methanesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid (sticky)
Potenza
0.19 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow to yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GluN2B NMDA Receptor
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tahirovic, Y., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5506.
WGK 3