5.34354
p300/CBP Inhibitor X, EML425
Sinonimo/i:
p300/CBP Inhibitor X, EML425, 1,3-dibenzyl-5-(4-hydroxy-2,6-dimethylbenzylidene)pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, EML-425, p300/CBP Acetyltransferase Inhibitor, EML425
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
p300/CBP
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3