5.33436
Monocarboxylate Transport Inhibitor, AR-C155858
Sinonimo/i:
Monocarboxylate Transport Inhibitor, AR-C155858, (S)-6-((3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl)-5-(4-hydroxyisoxazolidine-2-carbonyl)-1-isobutyl-3-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione , Monocarboxylate transporter 1 inhibitor, AR-C155858, SR13801
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
1.2 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c2[n]([c]([n]([c](c2c(c1Cc4c([nH]nc4C)C)C(=O)N3OC[C@H](C3)O)=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C21H27N5O5S/c1-10(2)7-25-20-17(18(28)24(5)21(25)30)16(19(29)26-8-13(27)9-31-26)15(32-20)6-14-11(3)22-23-12(14)4/h10,13,27H,6-9H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-/m0/s1
ISIVOJWVBJIOFM-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MCT1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ovens, M. J. et al. 2010. Biochem. J.425, 523.
Guile, S. D., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 254.
WGK 3