5.32583
TLR1/TLR2 Agonist II, CU-T12-9
Sinonimo/i:
TLR1/TLR2 Agonist II, CU-T12-9, N-Methyl-4-nitro-2-(4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-1-yl)aniline, CUT129
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2nc[n](c2)c3c(ccc(c3)[N+](=O)[O-])NC
InChI
1S/C17H13F3N4O2/c1-21-14-7-6-13(24(25)26)8-16(14)23-9-15(22-10-23)11-2-4-12(5-3-11)17(18,19)20/h2-10,21H,1H3
LITXVDAFEYLWQE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TLR1/TLR2
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3