5.30918
PTC-124
Sinonimo/i:
PTC-124, 3-(5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid, Premature Termination Codon Mutations Inhibitor, PTC124, Ataluren
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1)c2nc(n[o]2)c3cc(ccc3)C(=O)O
InChI
1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20)
OOUGLTULBSNHNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PTC
firefly luciferase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Auld, D.S., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 4878.
Auld, D.S., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.106, 3585.
Du, M., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.105, 2064.
Welch, E.M., et al. 2007. Nature.447, 87.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3