5.30535
RPA Inhibitor, TDRL-505
Sinonimo/i:
RPA Inhibitor, TDRL-505, Replication Protein A Inhibitor, Pot1 Inhibitor, Protection of Telemeres Protein 1 Inhibitor, TDRL505
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC1=CC2=NC(=C(C=C2C=C1)C3CC(=NN3C(=O)CCC(=O)O)C4=CC=C(C=C4)Br)Cl
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Replication Protein A
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Shuck, S.C., and Turchi, J.J. 2010. Cancer Res.70, 3189.
WGK 3