524644
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, Triammonium Salt, Porcine Brain
A component of membrane-bound receptors in association with phospholipase C (PLC).
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, Triammonium Salt, Porcine Brain, PIP₂
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
Descrizione generale
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Azioni biochim/fisiol
Brain phospholipase D (PLD)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Shyng, S.-L., and Nichols, C.G. 1998. Science 282, 1138.
Mazzotti, G., et al. 1995. J. Histochem. Cytochem. 43, 181.
Liscovitch, M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21403.
Chauhan, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 175, 852.
Williamson, J.R. 1986. Hypertension 8, 140.
Berridge, M.J., and Irvine, R.F. 1984. Nature312, 315.
WGK 3