521231
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 249762-74-1, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, (5-Butanoate-1H-2-indolyl)(1H-2-indolyl)-methanone, [2-(1H-2-Indolylcarbonyl)-1H-5-indolyl]butanoate, D-65476
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDGFR in swiss 3T3 cells
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Teller, S., et al. 2002. Leukemia16, 1528.
WGK 1