5.09911
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21
Sinonimo/i:
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-yellow
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
5% acetic acid: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]21c(nc3c([c]2=O)cc4c(c3)cccc4)c(ccc1)C(=O)NCCN(C)C
InChI
BXYDVWIAGDJBEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
rDNA
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Peltonen, K., et al. 2010. PLoS One5, e12996.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3