5.09374
L524-0366
≥98% (HPLC), powder, Fn14 antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Fn14 Antagonist, L524-0366, Fibroblast Growth Factor-inducible 14 Antagonist; L5240366, THD Receptor Antagonist; TNF-like Weak Inducer of Apoptosis Receptor Antagonist, TWEAK Receptor Antagonist; TWEAK-Fn14 Interaction Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fn14 Antagonist, L524-0366,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
7.12 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CSCCN1C(=O)C2=CN(N=N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
InChI
1S/C13H13ClN4OS/c14-10-2-1-3-11(8-10)18-9-12(15-16-18)13(19)17-4-6-20-7-5-17/h1-3,8-9H,4-7H2
ZOBDTKWDYMRKPF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
fibroblast growth factor-inducible 14 (Fn14)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3