5.08148
Nefazodone Hydrochloride
Sinonimo/i:
Nefazodone Hydrochloride, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone, 5-HT2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
26 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 10 mM
DMSO: 25 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Cusack, B. et al. 1994. Psychopharmacol.114, 559.
WGK 3