5.05985
CFTR Activator, Cact-A1
Sinonimo/i:
CFTR Activator, Cact-A1, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Activator, Cact-A1, 5-(( Z)-2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-3-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, ( Z)-3-(2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Activator, Cact-A1, 5-((Z)-2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-3-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, (Z)-3-(2-(2-(Allyloxy)phenyl)-1-cyanovinyl)-5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CFTR
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3