5.05894
CGP 7930
Sinonimo/i:
CGP 7930, GABA B Receptor Antagonist, CGP7930, CGP 7930, CGP-7930
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mM
ethanol: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,20-21H,11-12H2,1-8H3
XLWJPQQFJNGUPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Pin, J.P., et al., 2007. Curr. Neuropharmacol.5, 195.
WGK 3