5.05419
α,β-methylene ATP
≥93% (HPLC), powder, P2X purinergic receptor agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
α,β-methylene ATP, αβ-MeATP, αβ-methylene ATP, P2X purinergic receptor agonist, α,β-methylene ATP, α,β-Methyleneadenosine 5ʹ-triphosphate lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
α,β-methylene ATP,
Saggio
≥93% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
P2X
Attenzione
Altre note
Komori, S., et al. 1988. Br. J. Pharmacol.94, 9.
WGK 1