5.05298
p300/CBP Inhibitor VI, L002
Sinonimo/i:
p300/CBP Inhibitor VI, L002, 4-(4-Methoxyphenylsulfonyloxyimino)-2,6-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-one, GCN5 Inhibitor III, Histone Acetyltransferase Inhibitor IX, PCAF Inhibitor IV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(ON=C2C=C(C(=O)C(=C2)C)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C15H15NO5S/c1-10-8-12(9-11(2)15(10)17)16-21-22(18,19)14-6-4-13(20-3)5-7-14/h4-9H,1-3H3
VEWFTYOFWIXCIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p300 HAT
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3