5.04595
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib
Sinonimo/i:
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])C.[N+H]1(CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)C
InChI
1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Abl
PDGFR, c-kit
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Okada, M., et al. 2004. Blood103, 2299.
Capdeville, R., et al. 2002. Nat. Rev. Drug. Res.1, 493.
Oetzel, C., et al. 2000. Clin Cancer Res.6, 1958.
Schindler, T., et al. 2000. Science289, 1938.
Buchdunger, E., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.295, 139.
Carroll. M., et al. 1997. Blood90, 4947.
Zimmermann, J., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. Lett.7, 187.
Druker, B.J., et al. 1996. Nat. Med.2, 561.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3