Documenti fondamentali
495417-M
Millipore
N-Oleoyl Ethanolamine
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum.
Sinonimo/i:
N-Oleoyl Ethanolamine, N-2-Hydroxyethyl-9(Z)-octadecenamide, AC Inhibitor I, Acid Ceramidase Inhibitor I, OEA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H39NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
chloroform: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum. A specific inhibitor of acid ceramidase (IC50 ~ 500 µM).
A potent inhibitor of the ceramidase found in human kidney and cerebellum. Blocks the conversion of ceramide to sphingosine. A specific inhibitor of acid ceramidase (IC50 ~ 500 µM).
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Acid ceramidase
Target IC50: ~ 500 µM against acid ceramidase
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Pahan, K., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 2591.
Ping, S.E., and Barrett, G.L. 1998. J. Neurosci. Res. 54, 206.
Sugita, M., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta398, 125.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2