492031
NS8593
An aminobenzimidazole derivative that selectively and reversibly blocks small conductance Ca2+-activated K+ channels in a Ca2+-dependent manner.
Sinonimo/i:
NS8593, (R)-N-(Benzimidazol-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1(NC(N[C@@H]2CCCC3=C2C=CC=C3)=N4)=C4C=CC=C1
InChI
XZIZUQSOFMLIIR-CQSZACIVSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jenkins, D., et al. 2011. Hypertension.57, 1129.
Jenkins, D., et al. 2011. Mol. Pharm.79, 899.
Jenkins, D., et al. 2011. Mol. Pharm.79, 899.
Lasse, S., et al. 2011. J. Cardiov. Pharm.57, 672.
Diness, J., et al. 2010. Circ Arrhythm Electrophusiol.3, 380.
Ji, H., et al. 2009. Eur. J. Neurosci.9, 1883.
Strobaek, D., et al. 2006. Mol. Pharm.70, 1771.
WGK 2