474700
Mevastatin
An antibiotic that acts as a potent inhibitor of HMG-CoA reductase, thus suppressing Ras farnesylation.
Sinonimo/i:
Mevastatin, Compactin
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HMG-CoA reductase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hug, T., et al. 1995. Pflugers Archiv. Eur. J. Physiol.429, 682.
Belo, R.S., et al. 1993. Mol.Cell. Biochem.126, 159.
McLeish, K.R., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 763.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res. 51, 3602.
Jackson, J.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 3042.
Kita, T., et al. 1980. J. Clin. Invest. 66, 1094.
WGK 3