454861
MNK1 Inhibitor
The MNK1 Inhibitor, also referenced under CAS 522629-08-9, controls the biological activity of MNK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
MNK1 Inhibitor, 4-Amino-5-(4-fluoroanilino)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, CGP 57380, MNK Inhibitor I, Mitogen-Activated Protein Kinase-Interacting Kinase Inhibitor I
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9FN6/c12-6-1-3-7(4-2-6)16-11-8-9(13)14-5-15-10(8)17-18-11/h1-5H,(H4,13,14,15,16,17,18)
UQPMANVRZYYQMD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mitogen-activated protein kinase-interacting kinase 1 (MNK1)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Worch, J., et al. 2004. Oncogene23, 9162.
Walsh, D., and Mohr, I. 2004. Genes Dev.18, 660.
Morley, S.J., and Naegele, S. 2002. J. Biol. Chem.277, 32855.
Knauf, U., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 5500.
WGK 3