454202
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
A cell-permeable selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (PDE I; IC₅₀ = 4 µM).
Sinonimo/i:
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine, 8-Methoxymethyl-IBMX
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(nc1COC)N(C(=O)N(C2=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDE 1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ahn, H.S., et al. 1989. Biochem. Pharmacol.38, 3331.
Han, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.274, 22337.
WGK 3