Documenti fondamentali
4500-M
Millipore
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
Sinonimo/i:
L-Methionine, Met
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (by assay)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
colorless to white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20 ppm
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
An essential amino acid. Useful as a methyl group donor.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1