444800
Meloxicam
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC₅₀ = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC₅₀ = 36.6 µM).
Sinonimo/i:
Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazoyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide
Descrizione
Merck USA index - 14, 5826
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Davies, N.M., and Skjodt, N.M. 1999. Clin. Pharmacokinet. 36, 115.
Goldman, A.P., et al. 1998. Carcinogenesis 19, 2195.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2