Documenti fondamentali
444232
Sigma-Aldrich
MMP-9, Dimer, Human Neutrophil
Sinonimo/i:
Matrix Metalloproteinase 9, Gelatinase B, 92 kDa type IV Collagenase
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥1000 mU/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Attività estranea
other MMP activity, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Dimeric, native MMP-9 from stimulated human neutrophils. Enzyme should be activated just prior to use.
M.W. 222,000 (non-reducing SDS-PAGE). Note: 1 mU = 1 milliunit.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol 2,4-DNP-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH per min at 37°C pH 7.0.
Stato fisico
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0.05% 35 Detergent, 0.05% NaN₃, pH 7.0.
Nota sulla preparazione
Prepared from stimulated neutrophils that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Olson, M.W. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 2661.
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1