420204-M
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VII, GSK-J1
Sinonimo/i:
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VII, GSK-J1, JHDM Inhibitor II, 3-(6-(4,5-Dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ylamino)propanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H23N5O2/c28-21(29)8-12-24-19-15-20(26-22(25-19)18-7-3-4-11-23-18)27-13-9-16-5-1-2-6-17(16)10-14-27/h1-7,11,15H,8-10,12-14H2,(H,28,29)(H,24,25,26)
AVZCPICCWKMZDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
H3K27me3 demethylases JMJD3 & UTX
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kruidenier, L., et al. 2014. Nature514, E2.
Kruidenier, L., et al. 2012. Nature488, 404.
WGK 3