402088
Indirubin-3′-monoxime-5-sulphonic Acid
A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdk1 (IC₅₀ = 5 nM) and Cdk5 (IC₅₀ = 7 nM) and glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β; IC₅₀ = 80 nM).
Sinonimo/i:
Indirubin-3′-monoxime-5-sulphonic Acid
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark red
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H11N3O5S/c20-16-13(10-7-8(25(22,23)24)5-6-12(10)18-16)15-14(19-21)9-3-1-2-4-11(9)17-15/h1-7,17,19,21H,(H,22,23,24)
IZDNACYDKBNHHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CDK1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1