401486
IKK Inhibitor VII
The IKK Inhibitor VII, also referenced under CAS 873225-46-8, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
IKK Inhibitor VII, IKK 16
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C28H29N5OS/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31)
BWZJBXAPRCVCKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IKK
Confezionamento
Attenzione
WGK 3