40-014
Sistema FLEXMAP 3D®
The FLEXMAP 3D system makes it possible to multiplex up to 500 analytes through the combination of differentially dyed fluorescent microsphere sets & an innovative instrument design.
Sinonimo/i:
FLEXMAP 3D, Sistema 3D
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
Grazie al FLEXMAP 3D® system è possibile misurare in multiplex fino a 500 analiti attraverso la combinazione di serie di microsfere fluorescenti a colorazione differenziata con un progetto strumentale innovativo. Funzioni come la regolazione automatica dell′altezza delle sonde, operazioni di manutenzione di routine semplificate e un′intuitiva interfaccia del software sono alla base della flessibilità e della facilità d′uso della piattaforma multiplex FLEXMAP 3D®, in grado di eseguire una serie di applicazioni con proteine e acidi nucleici. Il nuovo software xPONENT 4.0 controlla il FLEXMAP 3D system e offre opzioni di interfacciamento per i sistemi informatici di laboratorio (LIS) nonché di automazione.
Applicazioni
Grazie al sistema FLEXMAP 3D è possibile misurare in multiplex fino a 500 analiti attraverso la combinazione di serie di microsfere fluorescenti a colorazione differenziata con un progetto strumentale innovativo.
Note legali
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati