Documenti fondamentali
368055
Sigma-Aldrich
Granzyme B Inhibitor II
The Granzyme B Inhibitor II, also referenced under CAS 1258003-96-1, controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Granzyme B Inhibitor II, Caspase-8 Inhibitor I, Ac-IETD-CHO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34N4O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.52
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A potent, reversible inhibitor of granzyme B and caspase-8 (Ki = 1 nM). Also inhibits caspase-1 (<6 nM), caspase-6 (5.6 nM), and caspase-10 (27 nM).
Potent, reversible granzyme B and caspase-8 inhibitor.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 1 nM against caspase-8
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-CHO
Altre note
Gao, C.F., et al. 2001. Exp. Cell. Res.265, 145.
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 32608.
Han, Z., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 13422.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1