Documenti fondamentali
365253
Sigma-Aldrich
Gö 6976
InSolution, ≥95%, Inhibitor of protein kinase C
Sinonimo/i:
InSolution Gö 6976, Go 6976, Solution, 12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo(2,3-a)pyrrolo(3,4-c)-carbazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H18N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]1(c2c3[n](c4c(c3c5c(c2c6c1cccc6)CNC5=O)cccc4)C)CCC#N
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Inhibitor of protein kinase C (PKC; IC50 = 7.9 nM for rat brain). Selectively inhibits Ca2+-dependent PKCα-isozyme (IC50 = 2.3 nM) and PKCβI (IC50 = 6.2 nM). Does not affect the kinase activity of the Ca2+-independent PKC δ-, ε-, and ζ-isoenzymes even at micromolar levels. A potent antagonist of HIV-1 induction.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
PKC
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7.9 nM, 2.3 nM, and 6.2 nM, for rat brain PKC, Ca2+-dependent PKC α-isozyme, and PKCβI, respectively
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 500 µg/ml solution of Gö 6976 (Cat. No. 365250) in anhydrous DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett.392, 77.
Wenzel-Seifert, K., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1536.
Martiny-Baron, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Qatsha, K.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 674.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)