345885
GGTI-2147
≥95% (HPLC), solid, GGTase I inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
GGTI-2147, 4-[[N-(Imidazol-4-yl)methyleneamino]-2-(1-naphthyl)benzoyl]leucine methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GGTI-2147, A cell-permeable non-thiol peptidomimetic that acts as a potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1cnc(c1)CNc2cc(c(cc2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c3c4c(ccc3)cccc4
InChI
TUQRZGWNDBXSNP-SANMLTNESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GGTase-I
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Vasudevan, A., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 1333.
WGK 1