345701
Gambogic Acid, Garcinia hanburyi
A cell-permeable caspase activator and an apoptosis inducer that was originally isolated from gamboge resin for its antimicrobial properties.
Sinonimo/i:
Gambogic Acid, Garcinia hanburyi, Guttic Acid, β-Guttiferin
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
amorphous solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C38H44O8/c1-20(2)10-9-15-36(8)16-14-24-29(39)28-30(40)26-18-23-19-27-35(6,7)46-37(33(23)41,17-13-22(5)34(42)43)38(26,27)45-32(28)25(31(24)44-36)12-11-21(3)4/h10-11,13-14,16,18,23,27,39H,9,12,15,17,19H2,1-8H3,(H,42,43)/b22-13-/t23?,27?,36-,37?,38-/m1/s1
GEZHEQNLKAOMCA-PLUQQRNKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caspase activator and an apoptosis inducer
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Guo, Q.L., et al. 2004. Acta Pharmacol. Sin.25, 769.
Asano, J., et al. 1996. Phytochemistry41, 815.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1