Documenti fondamentali
328011
Sigma-Aldrich
ERK Inhibitor VIII
VX-11e
Sinonimo/i:
ERK Inhibitor VIII
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Stringa SMILE
Fc1cc(c(cc1)Nc2nc(c(cn2)C)c3c[nH]c(c3)C(=O)N[C@H](CO)c4cc(ccc4)Cl)Cl
InChI
WUTVMXLIGHTZJC-OAQYLSRUSA-N