324726
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli cleaves asparagine-linked or free oligomannose and biantennary complex oligosaccharides. It is not active above pH 6.0.
Sinonimo/i:
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Coniugato
(N-linked)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥20 units/mg protein
≥5 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
WGK 1