324461
E2F Inhibitor, HLM006474
The E2F Inhibitor, HLM006474, also referenced under CAS 353519-63-8, controls the biological activity of E2F. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
E2F Inhibitor, HLM006474, 7-((4-Ethoxy-3-methylphenyl)(2-pyridylamino)methyl)-2-methyl-quinolinol
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H25N3O2/c1-4-30-21-13-11-19(15-16(21)2)23(28-22-7-5-6-14-26-22)20-12-10-18-9-8-17(3)27-24(18)25(20)29/h5-15,23,29H,4H2,1-3H3,(H,26,28)
CYNZBLNMIJNBSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3