324387
Dopamine Receptor Antagonist II, Thioridazine, HCl
The Dopamine Receptor Antagonist II, Thioridazine, HCl, also referenced under CAS 130-61-0, controls the biological activity of Dopamine Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
Dopamine Receptor Antagonist II, Thioridazine, HCl, 10-(2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl)-2-(methylthio)-10H-phenothiazine, HCl, 10-(2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl)-2-(methylthio)-10H-phenothiazine, HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3